6,7-Dimethoxy-1H,3H-chinazolin-2,4-dion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-dione, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
329258-5G
SIAL329258-5GEA
90.4
EUR
SIAL329258-5G
6,7-Dimethoxy-1H,3H-chinazolin-2,4-dion, Sigma-Aldrich®
6,7-Dimethoxy-1H,3H-chinazolin-2,4-dion
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₄ Molecular Weight: 222,2 g/mol |
MDL:
MFCD00023889 CAS-Nummer: 28888-44-0 EINECS: 249-288-1 |