2-Methoxy-5-nitrophenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxy-4-nitroanisol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

329274-25G
SIAL329274-25GEA 80.2 EUR
SIAL329274-25G
2-Methoxy-5-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-5-nitrophenol
Formel: C₇H₇NO₄
Molecular Weight: 169,14 g/mol
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103…106 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00015561
CAS-Nummer: 636-93-1
EINECS: 211-269-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR