1,4,7-Triazacyclononan Trihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,4,7-Triazonane trihydrochloride
329495-1G
SIAL329495-1GEA
170
EUR
SIAL329495-1G
1,4,7-Triazacyclononan Trihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
1,4,7-Triazacyclononan Trihydrochlorid
Formel:
C₆H₁₈Cl₃N₃ Molecular Weight: 238,5900 g/mol |
MDL:
MFCD00074887 CAS-Nummer: 58966-93-1 |