Zinc undecylenate 98% (durch komplexometrische Analyse), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
10-Undecenoic Acid Zinc
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
329584-500G
SIAL329584-500GEA
295
EUR
SIAL329584-500G
Zinc undecylenate 98% (durch komplexometrische Analyse), Sigma-Aldrich®
Zinc undecylenate
Formel:
C₂₂H₃₈O₄Zn Molecular Weight: 431,9437 g/mol Schmelzpunkt: 118,..121 °C (Lit.) |
MDL:
MFCD00067246 CAS-Nummer: 557-08-4 EINECS: 209-155-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) | White |
Appearance (Form) | Powder |
Infrared Spectrum | Conforms to Structure |
Complexiometric EDTA | 97.5 - 102.5% |