2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
329835-5G
SIAL329835-5GEA
65.6
EUR
SIAL329835-5G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃F₃N₂O₂ |
MDL:
MFCD00014684 CAS-Nummer: 778-94-9 EINECS: 212-298-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |