2-Brom-3-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
330191-1G
SIAL330191-1GEA
75.2
EUR
SIAL330191-1G
2-Brom-3-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrNO₄ Molecular Weight: 246,02 g/mol |
MDL:
MFCD00074899 CAS-Nummer: 573-54-6 EINECS: 209-356-3 |