4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
330256-1G
SIAL330256-1GEA
41.3
EUR
SIAL330256-1G
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenon
Formel:
C₈H₇NO₄ Molecular Weight: 181,15 g/mol |
MDL:
MFCD00017002 CAS-Nummer: 6322-56-1 |