Tetrabrombisphenol A, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4,4'-(Propane-2,2-diyl)bis(2,6-dibromophenol), 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
330396-100G
SIAL330396-100GEA
80.1
EUR
SIAL330396-100G
Tetrabrombisphenol A, Sigma-Aldrich®
Tetrabrombisphenol A
Formel:
C₁₅H₁₂Br₄O₂ Molecular Weight: 543.87 g/mol |
MDL:
MFCD00013962 CAS-Nummer: 79-94-7 EINECS: 201-236-9 |