N-Phenylglycin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Anilinoacetic acid, 2-(Phenylamino)acetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
330469-25G
SIAL330469-25GEA
62.4
EUR
SIAL330469-25G
N-Phenylglycin, Sigma-Aldrich®
N-Phenylglycin
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,17 g/mol |
MDL:
MFCD00014009 CAS-Nummer: 103-01-5 EINECS: 203-070-2 |