(R)-(-)-2-Pentanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-(-)-Propyl methyl carbinol, (R)-(-)-2-Hydroxy pentane, (R)-(-)-Methyl propyl carbinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
330523-500MG
SIAL330523-500MGEA
162
EUR
SIAL330523-500MG
(R)-(-)-2-Pentanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2-Pentanol
Formel:
C₅H₁₂O Molecular Weight: 88.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065953 CAS-Nummer: 31087-44-2 UN: 1105 ADR: 3 III |