α,α,α,6-Tetrafluor-o-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
330809-5G
SIAL330809-5GEA
78
EUR
SIAL330809-5G
α,α,α,6-Tetrafluor-o-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
α,α,α,6-Tetrafluor-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₄F₄O₂ Molecular Weight: 208,11 g/mol |
MDL:
MFCD00040981 CAS-Nummer: 32890-94-1 |