4-Cyan-4'-heptylbiphenyl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Cyano-4'-n-heptylbiphenyl, 4'-Heptyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
330817-1G
SIAL330817-1GEA
104
EUR
SIAL330817-1G
4-Cyan-4'-heptylbiphenyl, Sigma-Aldrich®
4-Cyan-4'-heptylbiphenyl
Formel:
C₂₀H₂₃N Molecular Weight: 277,41 g/mol |
MDL:
MFCD00074915 CAS-Nummer: 41122-71-8 EINECS: 255-229-0 |