Pentafluoriodethan
Lieferant: Merck
Synonyme: Perfluorethyliodid, Iodpentafluorethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
331015-300G
SIAL331015-300GEA 0 EUR
SIAL331015-300G
Pentafluoriodethan
Pentafluoriodethan
Formel: C₂F₅I
Molecular Weight: 245.92 g/mol
Schmelzpunkt: –92 °C
Dichte: 2.1605 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039400
CAS-Nummer: 354-64-3
EINECS: 206-566-7
UN: 1956
ADR: 2