4-(Dimethylamino)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
33130-100G
33130-1KG
SIAL33130-100GEA
196
EUR
SIAL33130-100G
SIAL33130-1KG
4-(Dimethylamino)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Formel:
(CH₃)₂NC₆H₄CHO Siedepunkt: 176…177 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 72 °C Dichte: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003381 CAS-Nummer: 100-10-7 EINECS: 202-819-0 Merck Index: 13,03257 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...