3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-methanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,5-Dimethyl-1-(hydroxymethyl)-1H-pyrazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
331457-25G
SIAL331457-25GEA
76.8
EUR
SIAL331457-25G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-methanol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-methanol
Formel:
C₆H₁₀N₂O |
MDL:
MFCD00020738 CAS-Nummer: 85264-33-1 EINECS: 286-553-0 |