Diphenylamin ≥98% (durch GC), puriss. p.a. ACS, reag. Ph.Eur., Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

33149-100G-R
SIAL33149-100G-REA 95.4 EUR
SIAL33149-100G-R
Diphenylamin ≥98% (durch GC), puriss. p.a. ACS, reag. Ph.Eur., Sigma-Aldrich®
Diphenylamin
Formel: (C₆H₅)₂NH
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53…54 °C
Dichte: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003014
CAS-Nummer: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR