2,5-Diiodthiophen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

331570-5G
SIAL331570-5GEA 79.6 EUR
SIAL331570-5G
2,5-Diiodthiophen, Sigma-Aldrich®
2,5-Diiodthiophen
Formel: C₄H₂I₂S
Molecular Weight: 335.93 g/mol
Siedepunkt: 67…70 °C (0.05 mmHg)
Schmelzpunkt: 45
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014525
CAS-Nummer: 625-88-7
EINECS: 210-915-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR