2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

331686-5G
SIAL331686-5GEA 45.3 EUR
SIAL331686-5G
2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉FO₂
Molecular Weight: 168,17 g/mol
Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53…54 °C
MDL: MFCD00042290
CAS-Nummer: 74457-86-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR