3,4,5-Trifluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
332003-1G
SIAL332003-1GEA 28.3 EUR
SIAL332003-1G
3,4,5-Trifluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₂
Molecular Weight: 176,09 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 97…99 °C
MDL: MFCD00074962
CAS-Nummer: 121602-93-5