DL-tert-Leucin (H-DL-Tle-OH), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-DL-Tle-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
332178-500MG
SIAL332178-500MGEA
96
EUR
SIAL332178-500MG
DL-tert-Leucin (H-DL-Tle-OH), Sigma-Aldrich®
DL-tert-Leucin (H-DL-Tle-OH)
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Molecular Weight: 131,2 g/mol |
MDL:
MFCD00065933 CAS-Nummer: 33105-81-6 |