3-Thiophenmethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Thiophen-3-methanol, 3-Thienylmethanol, 3-(Hydroxymethyl)thiophen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
332399-5G
SIAL332399-5GEA
82.3
EUR
SIAL332399-5G
3-Thiophenmethanol, Sigma-Aldrich®
3-Thiophenmethanol
Formel:
C₅H₆OS Molecular Weight: 114,17 g/mol |
MDL:
MFCD00014534 CAS-Nummer: 71637-34-8 EINECS: 275-741-8 |