Graphit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
332461-12KG 332461-2.5KG
SIAL332461-12KGEA 270 EUR
SIAL332461-12KG SIAL332461-2.5KG
Graphit, Sigma-Aldrich®
Graphit
Formel: C
Schmelzpunkt: 3827 °C
Dichte: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560