Dibenzo-30-krone-10 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxacyclotriacontan), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6,7,9,10,12,13,15,16,23,24,26,27,29,30,32,33-Hexadecahydrodibenzo[b,q][1,4,7,10,13,16,19,22,25,28]decaoxacyclotriacontine, Dibenzo-30-crown-10-ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
332518-250MG
SIAL332518-250MGEA
92.6
EUR
SIAL332518-250MG
Dibenzo-30-krone-10 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxacyclotriacontan), Sigma-Aldrich®
Dibenzo-30-krone-10 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxacyclotriacontan)
Formel:
C₂₈H₄₀O₁₀ Molecular Weight: 536.62 g/mol |
MDL:
MFCD00054624 CAS-Nummer: 17455-25-3 |