1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2,3,4,5-Tetrafluoronitrobenzene, 1,2,3,4-Tetrafluoro-5-nitrobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

332798-5G
SIAL332798-5GEA 43.7 EUR
SIAL332798-5G
1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorbenzol
Formel: C₆HF₄NO₂
Molecular Weight: 195,07 g/mol
Siedepunkt: 179 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,61 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014686
CAS-Nummer: 5580-79-0
EINECS: 226-972-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR