2,3-Difluorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,3-Difluorbenzoesäurechlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

333069-5G
SIAL333069-5GEA 46.2 EUR
SIAL333069-5G
2,3-Difluorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
2,3-Difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₂O
Molecular Weight: 176,55 g/mol
Siedepunkt: 85…87 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,423 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042499
CAS-Nummer: 18355-73-2
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR