Bismut(III)sulfid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Dibismuttrisulfid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

333190-25G
SIAL333190-25GEA 182 EUR
SIAL333190-25G
Bismut(III)sulfid, Sigma-Aldrich®
Bismut(III)sulfid
Formel: Bi₂S₃
Molecular Weight: 514,16 g/mol
Schmelzpunkt: 763 °C
Dichte: 6,81 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014204
CAS-Nummer: 1345-07-9
EINECS: 215-716-0
Merck Index: 12,01329

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR