2-Methyl-3-indolylessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methylindole-3-acetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
333301-5G
SIAL333301-5GEA
80.1
EUR
SIAL333301-5G
2-Methyl-3-indolylessigsäure, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-3-indolylessigsäure
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Molecular Weight: 189,21 g/mol |
MDL:
MFCD00075006 CAS-Nummer: 1912-43-2 |