Tripropylorthoformiat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,1',1''-[Methylidyntris(oxy)]trispropan, Tripropoxymethan, Orthoameisensäuretripropylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

333344-100ML
SIAL333344-100MLEA 154 EUR
SIAL333344-100ML
Tripropylorthoformiat, Sigma-Aldrich®
Tripropylorthoformiat
Formel: C₁₀H₂₂O₃
Molecular Weight: 190,28 g/mol
MDL: MFCD00015214
CAS-Nummer: 621-76-1
EINECS: 210-704-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR