Chrom(III)fluorid Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Chromtrifluorid Tetrahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
333387-100G
SIAL333387-100GEA
113
EUR
SIAL333387-100G
Chrom(III)fluorid Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Chrom(III)fluorid Tetrahydrat
Formel:
CrF₃·4H₂O |
MDL:
MFCD00016045 CAS-Nummer: 123333-98-2 EINECS: 232-137-9 UN: 1756 ADR: 8,II |