Zinn(IV)fluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

333476-2G
SIAL333476-2GEA 90.6 EUR
SIAL333476-2G
Zinn(IV)fluorid, Sigma-Aldrich®
Zinn(IV)fluorid
Formel: SnF₄
Molecular Weight: 194,7 g/mol
Siedepunkt: 705 °C (1013 hPa)
Dichte: 4,78 g/cm³ (19 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042541
CAS-Nummer: 7783-62-2
EINECS: 232-016-0
Merck Index: 12,08931

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR