1,4-Naphthalindicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
333581-1G
SIAL333581-1GEA 0 EUR
SIAL333581-1G
1,4-Naphthalindicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
1,4-Naphthalindicarbonsäure
Formel: C₁₂H₈O₄
MDL: MFCD00014312
CAS-Nummer: 605-70-9
EINECS: 210-094-7