DL-Limonen , Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (±)-Limonen, (±)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexen, (±)-Dipenten, (±)-p-Mentha-1,8-dien, (±)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

334111-4L
SIAL334111-4LEA 117 EUR
SIAL334111-4L
DL-Limonen , Sigma-Aldrich®
(±)-p-Mentha-1,8-dien
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136,24 g/mol
Siedepunkt: 176 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0,8462 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062992
CAS-Nummer: 138-86-3
EINECS: 205-341-0
UN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05518

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR