Zinn(II)fluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

334626-100G
SIAL334626-100GEA 117 EUR
SIAL334626-100G
Zinn(II)fluorid, Sigma-Aldrich®
Zinn(II)fluorid
Formel: SnF₂
Siedepunkt: 850 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 215 °C
Dichte: 4,57 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042540
CAS-Nummer: 7783-47-3
EINECS: 231-999-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08940

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR