1,2-Diiodtetrafluorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
334707-5G
SIAL334707-5GEA
148
EUR
SIAL334707-5G
1,2-Diiodtetrafluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1,2-Diiodtetrafluorbenzol
Formel:
C₆F₄I₂ Molecular Weight: 401,87 g/mol |
MDL:
MFCD00019011 CAS-Nummer: 2708-97-6 EINECS: 220-303-3 |