2-Fluor-4-nitroanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
334863-5G
SIAL334863-5GEA
32.1
EUR
SIAL334863-5G
2-Fluor-4-nitroanisol, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-4-nitroanisol
Formel:
C₇H₆FNO₃ Molecular Weight: 171,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061095 CAS-Nummer: 455-93-6 |