3-Fluor-p-anisidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Amino-2-fluoranisol, 3-Fluor-4-methoxyanilin, 3-Fluor-4-anisidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
334871-5G
SIAL334871-5GEA
85.3
EUR
SIAL334871-5G
3-Fluor-p-anisidin, Sigma-Aldrich®
3-Fluor-p-anisidin
Formel:
C₇H₈FNO Molecular Weight: 141,15 g/mol |
MDL:
MFCD00075040 CAS-Nummer: 366-99-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |