3-Chlor-1H-indazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Chlor-1H-indazol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

335207-5G
SIAL335207-5GEA 110 EUR
SIAL335207-5G
3-Chlor-1H-indazol, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₅ClN₂
Molecular Weight: 152,58 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 147…148 °C
MDL: MFCD00067527
CAS-Nummer: 29110-74-5
EINECS: 249-444-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR