2-Pentin-1-ol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

335312-5G
SIAL335312-5GEA 74.1 EUR
SIAL335312-5G
2-Pentin-1-ol, Sigma-Aldrich®
2-Pentin-1-ol
Formel: C₅H₈O
Molecular Weight: 84,12 g/mol
Siedepunkt: 154 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –0,2 °C
Dichte: 0,913 g/cm³ (17 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040915
CAS-Nummer: 6261-22-9
EINECS: 228-411-2
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR