2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Cyan-2-fluorbenzotrifluorid, 2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoesäurenitril

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

335584-1G
SIAL335584-1GEA 28.1 EUR
SIAL335584-1G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Molecular Weight: 189,11 g/mol
Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,323 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061152
CAS-Nummer: 146070-35-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR