2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoesäurenitril, 2-Cyan-3-fluorbenzotrifluorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

335592-1G
SIAL335592-1GEA 26 EUR
SIAL335592-1G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Molecular Weight: 189,11 g/mol
Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 26…28 °C
Dichte: 1,373 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061153
CAS-Nummer: 133116-83-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR