4-Chlor-1,3-difluorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

335789-25G
SIAL335789-25GEA 108 EUR
SIAL335789-25G
4-Chlor-1,3-difluorbenzol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-1,3-difluorbenzol
Formel: C₆H₃ClF₂
Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 1,353 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042569
CAS-Nummer: 1435-44-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR