Ethyl-2-brombenzoat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Brombenzoesäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

335800-25G
SIAL335800-25GEA 59.6 EUR
SIAL335800-25G
Ethyl-2-brombenzoat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-brombenzoat
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,441 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00015443
CAS-Nummer: 6091-64-1
EINECS: 228-034-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR