Ethyl-3-brombenzoat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Brombenzoesäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

335819-25G
SIAL335819-25GEA 204 EUR
SIAL335819-25G
Ethyl-3-brombenzoat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-brombenzoat
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,4308 g/cm³ (18.9 °C)
MDL: MFCD00013529
CAS-Nummer: 24398-88-7
EINECS: 246-223-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR