2,5-Dimethyl-p-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
336068-5G
SIAL336068-5GEA
59.4
EUR
SIAL336068-5G
2,5-Dimethyl-p-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethyl-p-phenylendiamin
Formel:
C₈H₁₂N₂ |
MDL:
MFCD00052675 CAS-Nummer: 6393-01-7 EINECS: 229-003-7 |