Stärke, löslich, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Amylodextrin, Vitex® Iodindikator

MQ100

33615-1KG 33615-250G
SIAL33615-1KGEA 265 EUR
SIAL33615-1KG SIAL33615-250G
Stärke, löslich, Sigma-Aldrich®
Stärke, löslich
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molecular Weight: 162.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR