Natriumstannat Trihydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Natriumzinn(IV)oxid Trihydrat, Dinatriumzinntrioxid Trihydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

336262-100G 336262-500G
SIAL336262-100GEA 46.4 EUR
SIAL336262-100G SIAL336262-500G
Natriumstannat Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumstannat Trihydrat
Formel: Na₂O₃Sn·3H₂O
Molecular Weight: 266.73 g/mol
MDL: MFCD00150189
CAS-Nummer: 12209-98-2
EINECS: 235-030-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR