5-(Trifluormethyl)-o-anisidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Amino-4-methoxybenzotrifluorid, 5-(Trifluormethyl)-2-methoxyanilin, 2-Methoxy-5-(trifluormethyl)anilin, 2-Amino-4-(trifluormethyl)anisol, 5-(Trifluormethyl)-2-anisidin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

336599-5G
SIAL336599-5GEA 54.9 EUR
SIAL336599-5G
5-(Trifluormethyl)-o-anisidin, Sigma-Aldrich®
5-(Trifluormethyl)-o-anisidin
Formel: C₈H₈F₃NO
Molecular Weight: 191,15 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 59 °C
MDL: MFCD00042486
CAS-Nummer: 349-65-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR