Cadmium(II)bromid Tetrahydrat ≥98%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

336718-50G
SIAL336718-50GEA 73.9 EUR
SIAL336718-50G
Cadmium(II)bromid Tetrahydrat ≥98%, Sigma-Aldrich®
Cadmium(II)bromid Tetrahydrat
Formel: Br₂Cd·4H₂O
Molecular Weight: 344,28 g/mol
Schmelzpunkt: 575 °C
Dichte: 5,214 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150204
CAS-Nummer: 13464-92-1
EINECS: 232-165-1
UN: 2570
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR