Iridium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
336807-2G 336807-500MG
SIAL336807-2GEA 616 EUR
SIAL336807-2G SIAL336807-500MG
Iridium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Iridium(III)chlorid
Formel: Cl₃Ir
Dichte: 5,3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011063
CAS-Nummer: 10025-83-9
EINECS: 233-044-6
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,05101