Silicium(II)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Silicon monoxide, Silicon oxide

336823-100G
SIAL336823-100GEA 328 EUR
SIAL336823-100G
Silicium(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Silicium(II)oxid
Formel: SiO
Molecular Weight: 44,08 g/mol
Siedepunkt: 1880 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1702 °C
Dichte: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151536
CAS-Nummer: 10097-28-6
EINECS: 233-232-8
Merck Index: 12,08640

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR